Principaux documents
810387C
Avanti
18:1 PE-TopFluor AF594
Avanti Research - A Croda Brand (810387C), chloroform solution
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-( TopFluor AF594) (ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C76H119N6O18PS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1499.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1 × 250 μg (810387C-250ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand (810387C)
Concentration
250 μg/mL (810387C-250UG)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810387C-250UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :