Principaux documents
700324P
Avanti
Cholic acid 7-sulfate disodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Cholic acid 7-sulfate disodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H38Na2O8S
Poids moléculaire :
532.60
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700324-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700324-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable