Key Documents
700028P
Avanti
3β,7α-dihydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
(25R)-cholest-5-en-26-oic acid, 3β,7α-hydroxy
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H44O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.64
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700028P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C27H44O4/c1-16(6-5-7-17(2)25(30)31)20-8-9-21-24-22(11-13-27(20,21)4)26(3)12-10-19(28)14-18(26)15-23(24)29/h15-17,19-24,28-29H,5-14H2,1-4H3,(H,30,31)/t16-,17?,19+,20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
GYJSAWZGYQXRBS-GRJZKGIBSA-N
Description générale
3β,7α-dihydroxy-5-cholestenoic acid is a cholestenoic acid derivative.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700028P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC