Principaux documents
330839P
Avanti
3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H36D4O5
Poids moléculaire :
412.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x1 mg (330839P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@]([C@H](O)C2)(O)C3([2H])[2H])([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-16-12-20(26)24(29)13-15(25)8-11-23(24,3)19(16)9-10-22(17,18)2/h14-20,25-26,29H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16+,17-,18+,19+,20-,22-,23-,24+/m1/s1/i8D2,13D2
Clé InChI
NMKAZCXSXYNCFW-LGTAAYTNSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330839P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable