Principaux documents
300113S
Avanti
Control (2mL vial)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Control (Pegylated Liposomal Vehicle), frozen liposomal suspension (buffer - 10% w/w sucrose, 10 mM histidine ~pH 6.5)
About This Item
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (HPLC/MS)
Forme
solution
Conditionnement
pkg of 1 × 2 mL (300113S-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
advanced drug delivery
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Formulation: A Pegylated, long-circulating liposomal formulation with an ammonium sulfate core. Liposomes are stored frozen for a longer shelf life.
Application
Control (2mL vial) may be used as a vehicle control liposome for liposomal encapsulated doxorubicin (Dox-NP).
Conditionnement
10 mL clear serum vial (300113S-1EA)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :