Principaux documents
Z743873
ART® Non-Filtered Tip
HLT YELLOW, beveled, size 200 μL, bulk racked, non-sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Fabricant/nom de marque:
Molecular BioProducts 3920-11
Taille:
200 μL
Stérilité:
non-sterile
Caractéristiques:
HLT YELLOW, beveled
bulk racked
Conditionnement:
pkg of 10X1000 ea
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
HLT YELLOW, beveled
bulk racked
Conditionnement
pkg of 10X1000 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 3920-11
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
200 μL
Informations légales
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.