Z742477
Optional tube holder for BeadBlaster™
Benchmark Scientific D2400-R5
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.61
Produits recommandés
Caractéristiques
Holds 12 x 5 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific D2400-R5
Technique(s)
PCR: suitable
Description générale
5ml Tube Holder for D2400
Informations légales
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.