Z742285
myGel™ Mini Electrophoresis System
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
Synonyme(s) :
personal electrophoersis system
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
timer 0 ‑ 99 min
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific E1101
Capacité de la chambre
230 mL
Capacité du gel
10.5 x 6 cm , One
5 x 6 cm , Two
Taille
7.5 in. (19 cm) × 5.1 in. (13 cm) × 2.1 in. (5.5 cm)
Poids
1 lb (0.45 kg)
Sortie
35, 50, or 100 V
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Complete system, includes gel box power supply and casting sets
- Quick and easy gel casting, no clamps or spacers required
- Compact design, footprint: 7 x 5.1 in.
- convenient, snap-in power supply eliminates cables
Conditionnement
- Gel box and safety lid
- Power supply
- Two 10.5 x 6 cm gel trays
- Casting stands for the above gel trays
- Two double sided combs for each gel size
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
Z742285-1EA | 4061834789086 |