Z741011
Aldrich® Essentials round media storage bottle
wide mouth, capacity 100 mL, GL 45 polypropylene cap with pour ring
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
Joint
Joints threaded neck (GL45)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations
with cap
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
100 mL
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
Z741011-10EA | 4061837642609 |