Z699063
Total Count Broth with TTC
pack of 50 × 2 mL
Synonyme(s) :
agar and broth, agar broth, broth media
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 50 × 2 mL
Fabricant/nom de marque
Maine Mfg 10496113
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable