Z679004
RF1000™ pipette filler filters
pkg of 5 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS5000RFFIL
Description générale
Replacement hydrophobic 0.45 μm filters for RF1000 pipette filler.
Informations légales
RF1000 is a trademark of Heathrow Scientific