Principaux documents
Z647543
Pyrex® measuring cylinder with spout and detachable plastic foot, complete
volume 250 mL
Synonyme(s) :
3205/12P
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Caractéristiques
graduations 2.0 mL
Plage de mesure du volume
250 mL
Hauteur
320 mm
Description générale
  • Complies with ISO 4788
  • Glass cylinder has blue enamel graduations
  • Polyethylene foot absorbs impact and reduces breakage
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Global Trade Item Number
RéférenceGTIN
Z647543-2EA4061833446416