Z641731
Duran® centrifuge tubes
volume 6 mL
Synonyme(s) :
216011004
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
DIN 58970, part 2
round bottom
Fabricant/nom de marque
Schott 2160110
Disponibilité
available only in EU
H × Diam.
100 mm × 12 mm
Volume
6 mL