Principaux documents
Z564486
Sigma-Aldrich
Adaptateur CGA pour les stations de bouteilles de gaz Aldrich®
CGA × NPTM 330 × 1/4 in.
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
Matériaux
316 stainless steel
CGA × NPTM
330 × 1/4 in.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC