Principaux documents
Z546887
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 60 mL, disc diam. 40 mm, porosity 70-100 μm, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Joint
joint: ST/NS24/40
Capacité
60 mL
Diam. du disque
40 mm
Dimension de pores
70-100 μm porosity
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Global Trade Item Number
RéférenceGTIN
Z546887-1EA4061832112688