Z514888
Kimax® high strength centrifuge tube
plain, volume 30 mL
Synonyme(s) :
45500-30
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass Type 1
Caractéristiques
RCF 13,100 × g
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Kimble®
D.E. × L
24 mm × 106 mm
Volume
30 mL
Les clients ont également consulté
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
Z514888-6EA | 4061832902111 |