Z512125
Serrated natural rubber septa
white rubber, bottom O.D. 14.5 mm, fits neck I.D., 12.5 mm, ST/NS: 14/20
Synonyme(s) :
Natural rubber seal, Rubber septa
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
white rubber
Utilisation
ST/NS: 14/20
Caractéristiques
fits neck I.D. 12.5 mm
Conditionnement
package of 100
D.E. du fond
14.5 mm
Catégories apparentées
Description générale
Note: For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie. See ties and accessory tool listings on next page.
Application
Caractéristiques et avantages
- made of low-density /US/ennatural rubber
- used to cover mild organic solvents and aqueous solutions
Les clients ont également consulté
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
Z512125-1PAK | 4061837626173 |