Z406651
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 19 mm × 76 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
Description
for shafts with button
Caractéristiques
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 500 ‑ 1,000 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8083-12
Larg. × L
19 mm × 76 mm
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
Z406651-1EA | 4061832349435 |