Z317497
Duran® vacuum desiccators
I.D. × H 250 mm × 344 mm, flat flange
Synonyme(s) :
247826605
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Joint
joint ST/NS24/29
Fabricant/nom de marque
DURAN®
Schott
Disponibilité
not available in USA and Canada
D.I. × H
250 mm × 344 mm
Description générale
Application
Informations légales