Principaux documents
Z317446
Duran® desiccator
I.D. 250 mm
Synonyme(s) :
247816604
About This Item
Code UNSPSC :
41104510
Nomenclature NACRES :
NB.43
Fabricant/nom de marque
DURAN®
Schott
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
357 mm
D.I.
250 mm
Description générale
Flat flange, and cover with knob.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Global Trade Item Number
RéférenceGTIN
Z317446-1EA