Z308536
Quickfit® sintered bottle heads
for use with 500 mL bottles
Synonyme(s) :
MF48/13/500
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Quickfit MF 48/13/500
Disponibilité
not available in USA and Canada
Compatibilité
for use with 500 mL bottles