Z278769
Bytac® surface protection laminate
PTFE, size 25 in. × 15 ft
Synonyme(s) :
bench protection, benchtop laminate, worksurface protection
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
vinyl backing
Conditionnement
pack of 1 ea
Taille
25 in. × 15 ft
Catégories apparentées
Description générale
- non-stick; easy to clean
- chemically inert
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
Z278769-1EA | 4061833578544 |