Z214744
ACE 304 SS blade
W × L 19 mm × 76 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 500 ‑ 1,000 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8086-04
Larg. × L
19 mm × 76 mm
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
Z214744-1EA | 4061832348773 |