Principaux documents
Z180084
Supelco
Colonne de chromatographie Ace large
I.D. × L 50 mm × 1,200 mm, capacity 2.35 L
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
Qualité
for chromatography
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 582058
Technique(s)
LPLC: suitable
D.I. × L
50 mm × 1,200 mm
Capacité
2.35 L
Description générale
Colonne en verre borosilicaté résistant avec un raccord interne ACE-Threds #50 aux extrémités auquels un grand nombre d′adaptateurs supérieurs ou inférieurs peuvent etre connectés.Convient pour l′échange d′ions ou les travaux avec le charbon actif. Commander les adaptateurs pour colonnes séparément.