Principaux documents
Z156477
Sigma-Aldrich
O-ring set
nitrile
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
Matériaux
nitrile
Fabricant/nom de marque
Ace Glass
Description générale
500 O-rings in a storage box. Thirty sizes ranging from: 1/8 I.D. × 1/4 in. O.D. up to 1 3/4 I.D. × 2 1/8 in. O.D. Use nitrile for economical sealing, Viton® for thermal or chemical resistance.
Informations légales
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Les clients ont également consulté
Global Trade Item Number
RéférenceGTIN
Z156477-1SET4061832347844