Key Documents
Z137189
Supelco
Colonne de chromatographie ACE
I.D. × L 25 mm × 51 cm, With fritted disc
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
Qualité
for chromatography
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 590541
Technique(s)
LPLC: suitable
D.I. × L
25 mm × 51 cm
Description générale
Possède un raccord Ace-Thred #15 en haut et un robinet d′arrêt en PTFE solide de 2 mm (conicité 1:5) en bas. Livré avec un O-ring en nylon et FETFE pour connecter un tube de DE allant de 12.5 à 14 mm à la colonne, et avec un connecteur pour tube.
Note:
Pour utiliser le connecteur pour tube, le O-ring fourni avec la bague n′est PAS nécessaire. Le disque fritté a une porosité de 70 à 100 microns et est serti dans le bas de la colonne.
Informations légales
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.