Principaux documents
Z115622
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-filtration adapter
male joint: ST/NS 24/40, flange I.D. 31 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
Joint
male joint: ST/NS24/40
D.I. du collier
31 mm
Catégories apparentées
Description générale
Enables filtration (via a Buchner funnel) directly into a single-neck, round-bottom flask. Includes rubber sleeve.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pièce de rechange
Réf. du produit
Description
Tarif
Global Trade Item Number
RéférenceGTIN
Z115622-1EA4061832109589