Z108324
Leather gloves
size S
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
brown gloves
leather
Taille
S
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
latex free
powder-free
reusable
Conditionnement
pack of 1 pair