Y907227
Valve
brass diaphragm, for CGA 350 right angle path, external, left hand thread
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
brass diaphragm
Paramètres
2640 psi max. pressure
Longueur
4.62 in.
Poids
613 g
Raccords
for CGA 350 right angle path, external, left hand thread