W245115
Ethyl palmitate
natural (US), ≥95%, FG
Synonyme(s) :
Ethyl hexadecanoate, Palmitic acid ethyl ester
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.440 (lit.)
pb
192-193 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
24-26 °C (lit.)
Densité
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
creamy; milk; fruity; waxy
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
Clé InChI
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable