T59854
Triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
Point d'ébullition
99 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O6/c1-4-15-9(12)7-8(10(13)16-5-2)11(14)17-6-3/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
TVWZLLYAJDSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves