T39853
Tolylene-2,4-diisocyanate
95%
Synonyme(s) :
2,4-Diisocyanatotoluene, 4-Methyl-1,3-phenylene diisocyanate, 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, BASF LUPRANATE T80, TDI
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
6 (vs air)
Pression de vapeur
0.03 mmHg ( 25 °C)
Essai
95%
Température d'inflammation spontanée
>1148 °F
Limite d'explosivité
9.5 %
Impuretés
4% 2,6-isomer
Indice de réfraction
n20/D 1.568 (lit.)
pb
115-120 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
20-22 °C (lit.)
Densité
1.214 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
Clé InChI
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
269.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
132 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)