Principaux documents
T328251
3-NITROIMIDAZO[1,2-A]PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H5N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.147
Numéro MDL:
Autres remarques