Principaux documents
T309389
(2R,6R)-6-HYDROXYBICYCLO[2.2.1]HEPTANE-2-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Numéro MDL:
Autres remarques