Principaux documents
T240184
TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL (3Z)-4-IODO-3-BUTENYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H21IOSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.269
Numéro MDL:
Autres remarques