Key Documents
T186562
METHYL 2A,4A,6A,6B-TETRAHYDROCYCLOPENTA[CD]PENTALENE-1-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.228
Numéro MDL:
Autres remarques