Principaux documents
T160539
3-(METHYLSULFONYL)-1-PROPANAMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C4H12ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.663
Numéro MDL:
Autres remarques