Principaux documents
T159530
3-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-METHYLPROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.216
Numéro MDL:
Autres remarques