Principaux documents
T141569
1-(3,5-DITERT-BUTYL-4-HYDROXYPHENYL)ETHANONE HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H26N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.398
Numéro MDL:
Autres remarques