Principaux documents
T104256
2-(5-FLUORO-2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-1-YLIDENE)MALONONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H7FN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.201
Numéro MDL:
Autres remarques