SYNF701430C
Synthware™ fritted filter tube
joint: ST/NS 14/20, disc O.D. 30 mm, porosity: coarse
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F701430C
D.E. du disque
30 mm
Catégories apparentées
Description générale
Available with a choice of coarse or medium porosity fritted discs.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.