SYNC363225
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 26.0 mm, L 254 mm
Synonyme(s) :
Synthware C363225, glass chromatograpy column′
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for chromatography
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C363225
D.I.
26.0 mm
Longueur
254 mm