SLW3720/04M
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
1000 mL, disc diam. 120 mm, porosity grade 2
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3720/04M
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
3720/04M
SciLabware
Capacité
1000 mL
1000 mL
Diam. du disque
120 mm
Dimension de pores
grade 2 porosity
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
SLW3720/04M-2EA | 4061832441849 |