SLW3630/06
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
50 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 3
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3630/06
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
3630/06
SciLabware
Capacité
50 mL
50 mL
Diam. du disque
30 mm
Dimension de pores
grade 3 porosity