Principaux documents
S963739
2-ACETAMIDO-2-DEOXY-3,4,6-TRI-O-BENZYL-D-GLUCOPYRANOSE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C36H39NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
581.715
Numéro MDL:
Autres remarques