Key Documents
S943533
4-HYDROXY-6-METHYL-3-(5-PHENYL-2,4-PENTADIENOYL)-2-PYRONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.299
Numéro MDL:
Autres remarques