Principaux documents
S936308
3-AMINO-4-CYANO-7-NITRO-2-PHENYL-1(2H)-ISOQUINOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H10N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.283
Numéro MDL:
Autres remarques