Principaux documents
S879673
4-(3-METHOXYBENZYL)-2,2,6,6-TETRAMETHYL-1-OXA-4-AZA-2,6-DISILACYCLOHEXANE HCL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H26ClNO2Si2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.994
Numéro MDL:
Autres remarques