Principaux documents
S829102
4-(4-AMINO-1-NAPHTHYLAZO)BENZENESULFONIC ACID, THALLIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12N3O3STl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
530.726
Numéro MDL:
Autres remarques