Principaux documents
S765384
L-ALANINE TERT-BUTYL ESTER DIBENZENESULFIMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H26N2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.557
Numéro MDL:
Autres remarques